Stampa…
3-Cyanophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Cyano-3-isothiocyanatobenzene, 3-Isothiocyanatobenzonitrile
L13045.03 L13045.06
L13045.03EA 46.7 EUR
L13045.03 L13045.06
3-Cyanophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Cyanophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 3125-78-8 Molecular Formula: C8H4N2S Formula Weight: 160.20 Odour: Irritating Melting Point: 64-66° Beilstein Reference: 2803099 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041070
Formula: C₈H₄N₂S
Peso molecolare: 160,2 g/mol
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041070
CAS Number: 3125-78-8
UN: 2923
ADR: 8,III