Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L12957.03 L12957.06
L12957.03EA 80.4 EUR
L12957.03 L12957.06
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 15205-11-5 Molecular Formula: C7H7ClFN Formula Weight: 159.59 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 94-95°/15mm Beilstein Reference: 2936421 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042532
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C (15 mmHg)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042532
CAS Number: 15205-11-5
ADR: 8,III