5-Hexenoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Hexenoicacid
Purity: 99%
CAS No.: 1577-22-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 107°/17mm
Beilstein Reference: 1743172
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00046558
Formula:
C₆H₁₀O₂ Peso molecolare: 114,14 g/mol Punto di ebollizione: 107 °C (17 mmHg) Punto di fusione: –37 °C Densità: 0,961 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00046558 CAS Number: 1577-22-6 UN: 3265 ADR: 8,III |