1-Bromo-3-phenoxypropane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromopropyl phenyl ether, (3-Bromopropoxy)benzene, 3-Phenoxypropyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 588-63-6
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2Br
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 130-134°/14mm
Beilstein Reference: 508978
MDL No.: MFCD00000256
Formula:
(C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br Peso molecolare: 215,09 g/mol Punto di ebollizione: 130…134 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 10…11 °C Densità: 1,365 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000256 CAS Number: 588-63-6 EINECS: 209-623-4 |