Stampa…
Trifluoroacetamidine tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L12422.06 L12422.14 L12422.22
L12422.06EA 93.4 EUR
L12422.06 L12422.14 L12422.22
Trifluoroacetamidine tech. 85%, grado tecnico
Trifluoroacetamidine
Purity: 85% CAS No.: 354-37-0 Molecular Formula: C2H3F3N2 Formula Weight: 112.05 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.3820 Boiling Point: 35-37°/11mm Beilstein Reference: 605978 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00041545
Formula: C₂H₃F₃N₂
Punto di ebollizione: 35…37 °C (11 mmHg)
Densità: 1,45
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00041545
CAS Number: 354-37-0
UN: 3267
ADR: 8,II