3,5-Di-tert-butylbenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 16225-26-6
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 160-162°
Beilstein Reference: 981248
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Punto di fusione: 160…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082727 CAS Number: 16225-26-6 EINECS: 240-350-3 |