Stampa…
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio diidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L11991.18 L11991.30
L11991.18EA 29.9 EUR
L11991.18 L11991.30
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio diidrato 99%
Acido etilendiamminotetracetico sale tripotassio diidrato
Purity: 99% CAS No.: 65501-24-8 Molecular Formula: C10H13K3N2O8.2H2O Formula Weight: 442.55 (406.46anhy) Melting Point: ca 182° dec. Beilstein Reference: 6762497
Formula: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: ∼ 182 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149672
CAS Number: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5