Stampa…
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L11842.22 L11842.36
L11842.22EA 35.9 EUR
L11842.22 L11842.36
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato 99%
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato
Purity: 99% CAS No.: 25102-12-9 Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O Formula Weight: 404.46 (368.43anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 272° dec. MDL No.: MFCD00150036
Formula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: ∼ 272 °C (dec.)
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150036
CAS Number: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 14,3517