trans-5-Decen-1-ol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
trans-5-decen-1-ol, trans-Dec-5-en-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 56578-18-8
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 113-118°/11mm
Beilstein Reference: 1840630
MDL No.: MFCD00056187
Formula:
C₁₀H₂₀O Peso molecolare: 156,27 g/mol Punto di ebollizione: 113…118 °C (11 mmHg) Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00056187 CAS Number: 56578-18-8 EINECS: 260-267-6 |