1-Chloro-3,3-dimethylbutane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2855-08-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1731465
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00018980
Formula:
C₆H₁₃Cl Punto di ebollizione: 116…118 °C Densità: 0,867 Flash Pt: 7 °C (44 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018980 CAS Number: 2855-08-5 EINECS: 220-665-2 ADR: 3,II |