(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 13388-75-5
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 53-56°
Beilstein Reference: 2096481
MDL No.: MFCD00016395
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Peso molecolare: 177,2 g/mol Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 53…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016395 CAS Number: 13388-75-5 |