Stampa…
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
L11358.03 L11358.06 L11358.14
L11358.03EA 42.5 EUR
L11358.03 L11358.06 L11358.14
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 5464-79-9 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Melting Point: 153-159° Beilstein Reference: 141363
Formula: C₈H₈N₂OS
Peso molecolare: 180,23 g/mol
Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005792
CAS Number: 5464-79-9
EINECS: 226-763-1