Stampa…
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
L11288.06 L11288.14
L11288.06EA 54.5 EUR
L11288.06 L11288.14
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2305-32-0 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Melting Point: 220-221° Beilstein Reference: 3200609
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001464
CAS Number: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8