2-Cyclopropylethanol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 2566-44-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 2036028
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040762
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 137…138 °C Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040762 CAS Number: 2566-44-1 UN: 1987 ADR: 3,III |