3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 40397-90-8
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₈H₆ClNO Peso molecolare: 167,59 g/mol Punto di ebollizione: 94…95 °C (9 mmHg) Densità: 1,247 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00037036 CAS Number: 40397-90-8 ADR: 6.1,II |