2-Cloro-4-trifluorometilpiridina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 81565-18-6
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 4246276
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00042224
Formula:
C₆H₃ClF₃N Punto di ebollizione: 145 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,411 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042224 CAS Number: 81565-18-6 UN: 1992 ADR: 3,III |