4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L10470.03
L10470.06
L10470.03EA
24
EUR
L10470.03
L10470.06
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥98%
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 37408-18-7
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₈H₆ClNO Peso molecolare: 167,59 g/mol Punto di ebollizione: 103 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 36…40 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00019914 CAS Number: 37408-18-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II |