Stampa…
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
L10256.03 L10256.06
L10256.03EA 47.9 EUR
L10256.03 L10256.06
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
2,6-Dichlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3622-23-9 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 127749
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Peso molecolare: 204,08 g/mol
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044101
CAS Number: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4