Stampa…
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
L10234.14 L10234.06
L10234.14EA 209 EUR
L10234.14 L10234.06
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 1687-53-2 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 2717084
Formula: C₇H₉NO₂
Punto di ebollizione: 277 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…132 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010222
CAS Number: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8