Stampa…
4-Cyanophenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cyanophenylisothiocyanate, 1-Cyano-4-isothiocyanatobenzene, 4-Isothiocyanatobenzonitrile
L10173.03 L10173.06
L10173.03EA 30 EUR
L10173.03 L10173.06
4-Cyanophenyl isothiocyanate ≥98%
4-Cyanophenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 2719-32-6 Molecular Formula: C8H4N2S Formula Weight: 160.20 Odour: Irritating Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 2802621 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041085
Formula: C₈H₄N₂S
Peso molecolare: 160,2 g/mol
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041085
CAS Number: 2719-32-6
EINECS: 220-323-2
UN: 2923
ADR: 8,III