Stampa…
Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L10028.22 L10028.36
L10028.22EA 31.5 EUR
L10028.22 L10028.36
Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Sodium-3-nitrobenzoate
Purity: 94% CAS No.: 827-95-2 Molecular Formula: C7H4NNaO4 Formula Weight: 189.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4166479
Formula: C₇H₄NNaO₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150535
CAS Number: 827-95-2
EINECS: 212-578-3