1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3394-05-6
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: 175-180°
Beilstein Reference: 2090372
MDL No.: MFCD00022167
Formula:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Punto di fusione: 175…180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022167 CAS Number: 3394-05-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |