Thiazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 288-47-1
Molecular Formula: C3H3NS
Formula Weight: 85.13
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 103852
Merck Reference: 14,9307
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005315
Formula:
C₃H₃NS Peso molecolare: 85,13 g/mol Punto di ebollizione: 117…118 °C Punto di fusione: –33 °C Densità: 1,200 Flash Pt: 22 °C (71 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005315 CAS Number: 288-47-1 EINECS: 206-021-3 ADR: 3,II Merck Index: 14,9307 |