Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7226-23-5
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Odourless
pH: 11
Melting Point: -23°
Boiling Point: 246-247°
Beilstein Reference: 110562
MDL No.: MFCD00006550
Formula:
C₆H₁₂N₂O Punto di ebollizione: 246…247 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 1,060 Flash Pt: 120 °C (248 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006550 CAS Number: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |