3-Cyanophenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Cyanophenylisocyanate, 3-Isocyanatobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 16413-26-6
Molecular Formula: C8H4N2O
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 3089117
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013856
Formula:
C₈H₄N₂O Peso molecolare: 144,13 g/mol Punto di ebollizione: 123 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 51…54 °C |
MDL Number:
MFCD00013856 CAS Number: 16413-26-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |