Stampa…
1-Adamantaneethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)adamantane, 1-(2-Hydroxyethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, 2-(1-Adamantyl)ethanol
L09318.03 L09318.06
L09318.03EA 39.6 EUR
L09318.03 L09318.06
1-Adamantaneethanol ≥98%
1-Adamantaneethanol
Purity: 98% CAS No.: 6240-11-5 Molecular Formula: C12H20O Formula Weight: 180.29 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 1855382
Formula: C₁₂H₂₀O
Peso molecolare: 180,29 g/mol
Punto di ebollizione: 270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074756
CAS Number: 6240-11-5
EINECS: 228-353-8