2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 534-03-2
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 128°/0.8mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00051487
Formula:
C₃H₉NO₂ Punto di ebollizione: 128 °C (0,8 mmHg) Punto di fusione: 52…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051487 CAS Number: 534-03-2 EINECS: 208-584-0 ADR: 8,III |