2-Cloro-5-trifluorometilpiridina ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 52334-81-3
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 62°(143°F)
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 3649688
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042225
Formula:
C₆H₃ClF₃N Punto di ebollizione: 152…153 °C Punto di fusione: 29…33 °C Densità: 1,417 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042225 CAS Number: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |