3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
L08155.03
L08155.06
L08155.03EA
46.1
EUR
L08155.03
L08155.06
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, grado tecnico
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Purity: 90%
CAS No.: 25697-55-6
Molecular Formula: C8H7F3S
Formula Weight: 192.20
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 75-77°/5mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042435
Formula:
C₈H₇F₃S Peso molecolare: 192,2 g/mol Punto di ebollizione: 75…77 °C (5 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042435 CAS Number: 25697-55-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |