2-Chlorobenzoxazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-1,3-benzoxazole
Purity: 99%
CAS No.: 615-18-9
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 115982
MDL No.: MFCD00005766
Formula:
C₇H₄ClNO Peso molecolare: 153,57 g/mol Punto di ebollizione: 201…202 °C Punto di fusione: 45 °C Densità: 1,390 Flash Pt: 85 °C (185 °F) |
MDL Number:
MFCD00005766 CAS Number: 615-18-9 EINECS: 210-414-5 |