3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 41927-01-9
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 2716459
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051709
Formula:
C₈H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 287 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051709 CAS Number: 41927-01-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |