(±)-2-Metiltetraidrofurano ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
150-400 ppm stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with ca 150-400 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 96-47-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -136°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 102448
UN No.: 2536
MDL No.: MFCD00005367
Formula:
C₅H₁₀O Peso molecolare: 86.13 g/mol Punto di ebollizione: 80…82 °C Punto di fusione: –136 °C Densità: 0.856 Flash Pt: –11 °C (–12 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS Number: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN: 2536 ADR: 3 II |