Stampa…
4-Bromopyridinium chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L07052.06 L07052.14
L07052.06EA 66.2 EUR
L07052.06 L07052.14
4-Bromopyridinium chloride ≥99%
4-Bromopyridinium chloride
Purity: 99% CAS No.: 19524-06-2 Molecular Formula: C5H4BrN.HCl Formula Weight: 194.46 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3621847
Formula: C₅H₅BrClN
Punto di fusione: ∼ 270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012828
CAS Number: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III