Stampa…
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L06875.22 L06875.14
L06875.22EA 147 EUR
L06875.22 L06875.14
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥97%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Purity: 97% CAS No.: 17341-93-4 Molecular Formula: ClCO2CH2CCl3 Formula Weight: 211.86 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4700 Melting Point: 0-2° Boiling Point: 171-172° Beilstein Reference: 970619 UN No.: 3277 MDL No.: MFCD00000810
Formula: C₃H₂Cl₄O₂
Punto di ebollizione: 171…172 °C
Punto di fusione: 0…2 °C
Densità: 1,539
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
MDL Number: MFCD00000810
CAS Number: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II