5-Amino-1H-indazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 19335-11-6
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 3259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00037975
Formula:
C₇H₇N₃ Punto di ebollizione: 345 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 172…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037975 CAS Number: 19335-11-6 EINECS: 242-971-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |