1-Fenil-2-tiourea ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
Purity: 97%
CAS No.: 103-85-5
Molecular Formula: C7H8N2S
Formula Weight: 152.21
Odour: Odourless
Melting Point: 149-153°
Beilstein Reference: 907309
Merck Reference: 14,7315
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004933
Formula:
C₇H₈N₂S Punto di ebollizione: 295…297 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 149…153 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004933 CAS Number: 103-85-5 EINECS: 203-151-2 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,7315 |