4-(Aminomethyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 3731-53-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5515
Odour: Amine-like
Melting Point: -8°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 108057
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006449
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 230 °C Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,069 Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006449 CAS Number: 3731-53-1 EINECS: 223-092-6 ADR: 8,II |