Stampa…
Cloroformiato di etile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloroformic acid ethyl ester
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 30.8 EUR
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
Cloroformiato di etile ≥97%
Cloroformiato di etile
Formula: C₃H₅ClO₂
Peso molecolare: 108,52 g/mol
Punto di ebollizione: 92…93 °C
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 1,136
Flash Pt: 10 °C (50 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000644
CAS Number: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784