1,3-Dibutylurea ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 1792-17-2
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH(CH2)3CH3
Formula Weight: 172.27
Melting Point: 69-75°
Boiling Point: 115°/0.03mm
MDL No.: MFCD00015229
Formula:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(O)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ Punto di ebollizione: 115 °C (0,03 mmHg) Punto di fusione: 69…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015229 CAS Number: 1792-17-2 EINECS: 217-258-7 |