2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 702-23-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 334…336 °C Punto di fusione: 26…30 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002900 CAS Number: 702-23-8 EINECS: 211-866-6 |