Stampa…
2,2'-Dichlorobenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-DBP, Bis(2-chlorophenyl) ketone
L06144.03 L06144.06
L06144.03EA 65.4 EUR
L06144.03 L06144.06
2,2'-Dichlorobenzophenone ≥98%
2,2'-Dichlorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 5293-97-0 Molecular Formula: C13H8Cl2O Formula Weight: 251.11 Melting Point: 50-53° Beilstein Reference: 2050630
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
Peso molecolare: 251,11 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039303
CAS Number: 5293-97-0