Stampa…
Decyltrichlorosilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L05912.09 L05912.18
L05912.09EA 41 EUR
L05912.09 L05912.18
Decyltrichlorosilane ≥97%
Decyltrichlorosilane
Purity: 97% CAS No.: 13829-21-5 Molecular Formula: C10H21Cl3Si Formula Weight: 275.72 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 133-137°/5mm Beilstein Reference: 1749722 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00013600
Formula: C₁₀H₂₁Cl₃Si
Punto di ebollizione: 133…137 °C (5 mmHg)
Densità: 1,049
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013600
CAS Number: 13829-21-5
EINECS: 237-540-3
UN: 2987
ADR: 8,II