Stampa…
3,5-Diiodosalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
L05783.09 L05783.18
L05783.09EA 61.3 EUR
L05783.09 L05783.18
3,5-Diiodosalicylaldehyde ≥98%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 2631-77-8 Molecular Formula: C7H4I2O2 Formula Weight: 373.92 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1102552
Formula: C₇H₄I₂O₂
Peso molecolare: 373.92 g/mol
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003321
CAS Number: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2