1-Propyl-4-iodobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 126261-84-5
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 240-242°
MDL No.: MFCD00051612
Formula:
C₉H₁₁I Punto di ebollizione: 240…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051612 CAS Number: 126261-84-5 |