N-Ethylbenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 14321-27-8
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH3
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 191-194°
Beilstein Reference: 386023
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009031
Formula:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃ Peso molecolare: 135,21 g/mol Punto di ebollizione: 191…194 °C Densità: 0,910 Flash Pt: 66 °C (150 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009031 CAS Number: 14321-27-8 EINECS: 238-265-1 UN: 2735 ADR: 8,III |