Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorophenethyl alcohol
L05618.06 L05618.14
L05618.06EA 43.5 EUR
L05618.06 L05618.14
2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 7589-27-7 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5065 Boiling Point: 118°/20mm Beilstein Reference: 2354310 MDL No.: MFCD00002898
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140.16 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (20 mmHg)
Densità: 1.121
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002898
CAS Number: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5