Pentyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Pentylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid Amyl Ester, 4-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl parahydroxybenzoate, Pentyl 4-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid Pentyl Ester, Amyl 4-Hydroxybenzoate, Amylparaben, n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6521-29-5
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 197-200°/10mm
MDL No.: MFCD00016479
Formula:
C₁₂H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 197…200 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 36…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016479 CAS Number: 6521-29-5 EINECS: 229-408-9 |