Stampa…
2-Phenoxyaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-2-phenoxybenzol
L05558.14 L05558.22
L05558.14EA 56.2 EUR
L05558.14 L05558.22
2-Phenoxyaniline ≥98%
2-Phenoxyaniline
Purity: 99% CAS No.: 2688-84-8 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-48° Boiling Point: 170°/18mm Beilstein Reference: 777766 MDL No.: MFCD00035765
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 46…48 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035765
CAS Number: 2688-84-8
EINECS: 220-254-8