Stampa…
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L05451.06 L05451.14 L05451.22
L05451.06EA 34.7 EUR
L05451.06 L05451.14 L05451.22
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥99%
1-(2-Pyridyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 34803-66-2 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 120-122°/2mm Beilstein Reference: 140423 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006216
Formula: C₉H₁₃N₃
Punto di ebollizione: 120…122 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 85…87 °C
Densità: 1,072
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006216
CAS Number: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
ADR: 8,III