Stampa…
Ethyl benzoylacetate ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
L05030.18 L05030.30 L05030.0B
L05030.18EA 39.1 EUR
L05030.18 L05030.30 L05030.0B
Ethyl benzoylacetate ≥90%
Ethyl benzoylacetate
Purity: 90% CAS No.: 94-02-0 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 266-270° Beilstein Reference: 389944 Merck Reference: 14,3767 MDL No.: MFCD00009196
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21 g/mol
Punto di ebollizione: 266…270 °C
Punto di fusione: Max. 0 °C
Densità: 1,113
Flash Pt: 140 °C (284 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009196
CAS Number: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 14,3767